Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 198 EUR
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31382551
Numéro CAS: 2091606-48-1