Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303468-1G PC303468-250MG
APOSPC303468-1GEA 522 EUR
APOSPC303468-1G APOSPC303468-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32265229
Numéro CAS: 2385623-99-2