Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 308 EUR
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Point de fusion: 40…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28143920
Numéro CAS: 1517200-74-6