Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 203 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255.444 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18379809
Numéro CAS: 1263376-72-2