Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303430-1G PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA 244 EUR
APOSPC303430-1G APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737879
Numéro CAS: 1626337-90-3