Imprimer
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303424-1G PC303424-5G
APOSPC303424-1GEA 290 EUR
APOSPC303424-1G APOSPC303424-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29764385
Numéro CAS: 1951441-62-5