Imprimer
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303421-10G PC303421-1G PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA 416 EUR
APOSPC303421-10G APOSPC303421-1G APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Formule: C₁₂H₈BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17121998
Numéro CAS: 1483390-41-5