Imprimer
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 696 EUR
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12789858
Numéro CAS: 1247452-70-5