Imprimer
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 186 EUR
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₀H₇F₆NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640063
Numéro CAS: 184969-54-8