Imprimer
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 60.9 EUR
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640056
Numéro CAS: 2383927-14-6