Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 927 EUR
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640050
Numéro CAS: 2383659-72-9