Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303374-1G PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA 348 EUR
APOSPC303374-1G APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916391
Numéro CAS: 2387220-05-3