Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 163 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₃
MW: 267.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640048
Numéro CAS: 1703955-84-3