Imprimer
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 866 EUR
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28785127
Numéro CAS: 84483-32-9