Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 788 EUR
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28734569
Numéro CAS: 868406-81-9