Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 339 EUR
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602108
Numéro CAS: 1365968-65-5