Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 854 EUR
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187.599 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751763
Numéro CAS: 1805524-46-2