Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 417 EUR
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20658460
Numéro CAS: 208165-96-2