Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 0 EUR
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24034286
Numéro CAS: 1536543-76-6