Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303337-1G PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA 854 EUR
APOSPC303337-1G APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24034192
Numéro CAS: 1503624-94-9