Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303331-1G PC303331-5G
APOSPC303331-1GEA 316 EUR
APOSPC303331-1G APOSPC303331-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23712148
Numéro CAS: 1427373-84-9