Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303325-1G PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA 299 EUR
APOSPC303325-1G APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20660427
Numéro CAS: 177211-31-3