Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 287 EUR
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751990
Numéro CAS: 1805042-29-8