Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 717 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751755
Numéro CAS: 177211-30-2