Imprimer
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303313-5G PC303313-1G PC303313-10G
APOSPC303313-5GEA 120 EUR
APOSPC303313-5G APOSPC303313-1G APOSPC303313-10G
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180.007 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808808
Numéro CAS: 2729-37-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III