Imprimer
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303299-1G PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA 1160 EUR
APOSPC303299-1G APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₉F₂NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19066363
Numéro CAS: 1409618-37-6