Imprimer
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303293-1G PC303293-250MG
APOSPC303293-1GEA 1390 EUR
APOSPC303293-1G APOSPC303293-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₇BrF₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277494
Numéro CAS: 1980053-36-8