Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 1190 EUR
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₆ClF₂N
MW: 201.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29038430
Numéro CAS: 1858250-05-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III