Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303280-1G PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA 956 EUR
APOSPC303280-1G APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29038428
Numéro CAS: 1858240-87-5