Imprimer
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303254-1G PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA 1080 EUR
APOSPC303254-1G APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986852
Numéro CAS: 1706461-19-9
ONU: 3439
ADR: 6.1 III