Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 990 EUR
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₃
MW: 289.035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054209
Numéro CAS: 1706430-35-4