Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 899 EUR
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054211
Numéro CAS: 1706458-18-5