Imprimer
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 899 EUR
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922651
Numéro CAS: 1208074-96-7