Imprimer
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303225-1G PC303225-250MG
APOSPC303225-1GEA 0 EUR
APOSPC303225-1G APOSPC303225-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986845
Numéro CAS: 1706446-33-4