Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 898 EUR
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054204
Numéro CAS: 1706439-04-4