Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303205-1G PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA 788 EUR
APOSPC303205-1G APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054197
Numéro CAS: 1706430-28-5