Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 788 EUR
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₄S
MW: 290.644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176696
Numéro CAS: 1010422-55-5