Imprimer
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 868 EUR
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
MW: 371.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054216
Numéro CAS: 1706430-41-2
ONU: 3265
ADR: 8 III