Imprimer
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303201-1G PC303201-250MG PC303201-5G
APOSPC303201-1GEA 866 EUR
APOSPC303201-1G APOSPC303201-250MG APOSPC303201-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986840
Numéro CAS: 1706435-01-9