Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 765 EUR
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307.923 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103368
Numéro CAS: 1823323-67-6
ONU: 3265
ADR: 8 III