Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 604 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827565
Numéro CAS: 132481-85-7
ONU: 3265
ADR: 8 II