Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 676 EUR
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637310
Numéro CAS: 612541-12-5
ONU: 1759
ADR: 8,III