Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303174-1G PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA 509 EUR
APOSPC303174-1G APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103365
Numéro CAS: 1824048-31-8