Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 585 EUR
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103361
Numéro CAS: 1823323-63-2
ONU: 3261
ADR: 8,III