Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303156-1G PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA 507 EUR
APOSPC303156-1G APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054187
Numéro CAS: 1706457-94-4