Imprimer
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 563 EUR
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₄F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986841
Numéro CAS: 1706435-02-0