Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 310 EUR
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986860
Numéro CAS: 1706436-25-0