Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 0 EUR
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660293
Numéro CAS: 886502-71-2