Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303081-10G PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-10GEA 643 EUR
APOSPC303081-10G APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795325
Numéro CAS: 1400991-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,III