Imprimer
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 2210 EUR
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₄O₂S
MW: 276.636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054250
Numéro CAS: 1706451-99-1
ONU: 1760
ADR: 8 III